Kluczowe dokumenty
SAB2102506
Sigma-Aldrich
Anti-TNRC6A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CAGH26, Anti-DKFZp666E117, Anti-FLJ22043, Anti-GW1, Anti-Trinucleotide repeat containing 6A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
210 kDa
reaktywność gatunkowa
human, horse, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNRC6A(27327)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego TNRC6A
Działania biochem./fizjol.
TNRC6A jest członkiem rodziny białek zawierających powtórzenie trinukleotydowe 6. Białko to funkcjonuje w posttranskrypcyjnym wyciszaniu genów poprzez interferencję RNA (RNAi) i szlaki mikroRNA. Białko wiąże się z informacyjnym RNA i białkami Argonaute w ciałach cytoplazmatycznych znanych jako ciała GW lub ciała P. Zahamowanie ekspresji tego genu powoduje delokalizację innych białek ciał GW i upośledza wyciszanie genów indukowane przez RNAi i mikroRNA. Gen ten koduje członka rodziny białek zawierających powtórzenie trinukleotydowe 6. Białko funkcjonuje w posttranskrypcyjnym wyciszaniu genów poprzez szlaki interferencji RNA (RNAi) i mikroRNA. Białko wiąże się z informacyjnym RNA i białkami Argonaute w ciałach cytoplazmatycznych znanych jako ciała GW lub ciała P. Zahamowanie ekspresji tego genu powoduje delokalizację innych białek ciał GW i upośledza wyciszanie genów indukowane przez RNAi i mikroRNA. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RELEAKATKDVERNLSRDLVQEEEQLMEEKKKKKDDKKKKEAAQKKATEQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mei Li et al.
Aging, 15(22), 12780-12793 (2023-11-17)
Cancer microenvironment plays an important role in the proliferation and metastasis of hepatocarcinoma cancer cells (HCC). Exosomes from bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BMSCs) are a component of the cancer microenvironment. In this study, we reveal that miRNA-652-3P from BMSC-derived
Anna Antoniou et al.
EMBO reports, 19(3) (2017-12-22)
MicroRNAs are important regulators of local protein synthesis during neuronal development. We investigated the dynamic regulation of microRNA production and found that the majority of the microRNA-generating complex, consisting of Dicer, TRBP, and PACT, specifically associates with intracellular membranes in