Kluczowe dokumenty
SAB2102490
Sigma-Aldrich
Anti-TNFRSF21 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BM-018, Anti-DR6, Anti-MGC31965, Anti-Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 21
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
68 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego TNFRSF21
Działania biochem./fizjol.
TNFRSF21 jest członkiem nadrodziny receptorów TNF. Wykazano, że receptor ten aktywuje TNF-kappaB i MAPK8/JNK oraz indukuje apoptozę komórek. Poprzez swoją domenę śmierci receptor ten oddziałuje z białkiem TRADD, o którym wiadomo, że służy jako adaptor pośredniczący w transdukcji sygnału receptorów TNF. Badania nokautu u myszy sugerują, że gen ten odgrywa rolę w aktywacji komórek pomocniczych T i może być zaangażowany w stan zapalny i regulację immunologiczną. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem nadrodziny receptorów TNF. Wykazano, że receptor ten aktywuje NF-kappaB i MAPK8/JNK oraz indukuje apoptozę komórek. Poprzez swoją domenę śmierci receptor ten oddziałuje z białkiem TRADD, o którym wiadomo, że służy jako adaptor pośredniczący w transdukcji sygnału receptorów TNF. Badania nokautu na myszach sugerują, że gen ten odgrywa rolę w aktywacji komórek pomocniczych T i może być zaangażowany w stan zapalny i regulację immunologiczną.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TTTAQPEQKASNLIGTYRHVDRATGQVLTCDKCPAGTYVSEHCTNTSLRV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)