Kluczowe dokumenty
SAB2102488
Sigma-Aldrich
Anti-TNFAIP8L1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC17791, Anti-Tumor necrosis factor, α-induced protein 8-like 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, horse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TNFAIP8L1
Działania biochem./fizjol.
TNFAIP8L1 należy do rodziny TNFAIP8. Dokładna funkcja TNFAIP8L nie jest znana.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AKSHGRINHVFGHLADCDFLAALYGPAEPYRSHLRRICEGLGRMLDEGSL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yinan Wang et al.
Oncology letters, 12(5), 3506-3512 (2016-12-03)
Although the newly identified protein tumor necrosis factor α-induced protein 8-like 1 (TNFAIP8L1), also known as TIPE1, has been reported to be able to induce apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells, the involvement of TIPE1 in apoptosis remains to be
Mengya Zhong et al.
Oncology letters, 21(2), 118-118 (2020-12-31)
The tumor necrosis factor α-induced protein 8 (TNFAIP8)-like (TIPE) protein family comprises four members, namely TNFAIP8, TIPE1, TIPE2 and TIPE3, which are involved in multiple processes in cancer. The current study aimed to investigate the expression patterns and potential clinical