Kluczowe dokumenty
SAB2102402
Sigma-Aldrich
Anti-TEAD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-ETF, Anti-TEA domain family member 2, Anti-TEF4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
49 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human, mouse, horse, rat, rabbit
metody
western blot: suitable
sekwencja immunogenna
GEPRAGAALDDGSGWTGSEEGSEEGTGGSEGAGGDGGPDAEGVWSPDIEQ
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TEAD2(8463)
Immunogen
Peptide region of the protein sequence according to NP_003589.
Postać fizyczna
Lyophilized from PBS buffer with 2% sucrose
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Zhou et al.
Oncogene, 36(47), 6518-6530 (2017-08-02)
TEA domain (TEAD) transcription factors are key components of the Hippo-YAP1 signaling pathway, but their functional role and regulatory mechanisms remain unclear. This study aims to comprehensively explore the expression pattern and functional role of TEAD family in gastric carcinogenesis