Kluczowe dokumenty
SAB2102223
Sigma-Aldrich
Anti-SLC6A15 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp761I0921, Anti-FLJ10316, Anti-MGC87066, Anti-NTT73, Anti-Solute carrier family 6, member 15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
82 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, horse, human, rabbit, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC6A15(55117)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SLC6A15
Działania biochem./fizjol.
SLC6A15 wykazuje cechy strukturalne transportera neuroprzekaźników zależnego od Na(+) i Cl(-), w tym 12 domen transbłonowych (TM), wewnątrzkomórkowe zakończenia N i C oraz duże pętle zewnątrzkomórkowe zawierające wiele miejsc N-glikozylacji.SLC6A15 wykazuje cechy strukturalne Na(+) i Cl(-)-zależnego transportera neuroprzekaźników, w tym 12 domen transbłonowych (TM), wewnątrzkomórkowe zakończenia N i C oraz duże pętle zewnątrzkomórkowe zawierające wiele miejsc N-glikozylacji.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DQCPLVKNASHTFVEPECEQSSATTYYWYREALNISSSISESGGLNWKMT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ramesh Chandra et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(27), 6527-6538 (2017-06-04)
Previous research demonstrates that Slc6a15, a neutral amino acid transporter, is associated with depression susceptibility. However, no study examined Slc6a15 in the ventral striatum [nucleus accumbens (NAc)] in depression. Given our previous characterization of Slc6a15 as a striatal dopamine receptor