Kluczowe dokumenty
SAB2102165
Sigma-Aldrich
Anti-SLC13A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-NADC1, Anti-Solute carrier family 13 (sodium-dependent dicarboxylate transporter), member 2
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
64 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC13A2(9058)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SLC13A2
Działania biochem./fizjol.
SLC13A2 należy do rodziny transporterów SLC13A (TC 2.A.47), podrodziny NADC. Jest to wieloprzepustowe białko błonowe. SLC13A2 kotransportuje jony sodu i dikarboksylany, takie jak bursztynian i cytrynian.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PNAKGESMVSDGTVAIFIGIIMFIIPSKFPGLTQDPENPGKLKAPLGLLD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)