Kluczowe dokumenty
SAB2102059
Sigma-Aldrich
Anti-RTCD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-RNA terminal phosphate cyclase domain 1, Anti-RPC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, horse, guinea pig, rabbit, human, mouse, rat, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RTCD1(8634)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego RTCD1
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Cyklaza 3-końcowego fosforanu RNA katalizuje zależną od ATP konwersję 3-końcowego fosforanu do 2-końcowego, 3-końcowego cyklicznego fosfodiestera na końcu RNA. Cyklaza 3-końcowego fosforanu RNA (RPC; EC 6.5.1.4) katalizuje zależną od ATP konwersję 3-końcowego fosforanu do 2-końcowego, 3-końcowego cyklicznego fosfodiestera na końcu RNA (Genschik et al., 1997 [PubMed 9184239]).[dostarczone przez OMIM]. Uwaga dotycząca sekwencji: usunięto 1 zasadę z końca 3′, która nie była zgodna z zespołem genomu referencyjnego. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-1538 Y11651.1 1-1538
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VQKIRAGRSTPGLRPQHLSGLEMIRDLCDGQLEGAEIGSTEITFTPEKIK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuanquan Song et al.
Nature neuroscience, 18(6), 817-825 (2015-05-12)
Mechanisms governing a neuron's regenerative ability are important but not well understood. We identify Rtca (RNA 3'-terminal phosphate cyclase) as an inhibitor of axon regeneration. Removal of Rtca cell-autonomously enhanced axon regrowth in the Drosophila CNS, whereas its overexpression reduced