Kluczowe dokumenty
SAB2102057
Sigma-Aldrich
Anti-RSF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HBXAP, Anti-P325, Anti-Remodeling and spacing factor 1, Anti-XAP8
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
164 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human, rabbit, dog, horse, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RSF1(51773)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego RSF1
Działania biochem./fizjol.
RSF1 (HBXAP) jest zaangażowany w represję transkrypcji, koaktywację transkrypcji, gdy jest związany z białkiem X wirusa zapalenia wątroby typu B (HBX) oraz remodeling chromatyny i odstępy, gdy jest związany z SNF2H. HBXAP jest zaangażowany w represję transkrypcji, koaktywację transkrypcji, gdy jest związany z białkiem X wirusa zapalenia wątroby typu B (HBX) oraz remodeling chromatyny i odstępy, gdy jest związany z SNF2H (MIM 603375) [dostarczony przez OMIM]. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QDEFVVSDENPDESEEDPPSNDDSDTDFCSRRLRRHPSRPMRQSRRLRRK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)