Kluczowe dokumenty
SAB2102040
Sigma-Aldrich
Anti-RORA (ab3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC119326, Anti-MGC119329, Anti-NR1F1, Anti-RAR-related orphan receptor A, Anti-ROR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RORA(6095)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końcowego regionu ludzkiego RORA
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez RORA należy do podrodziny NR1 receptorów hormonów jądrowych. Może wiązać się jako monomer lub jako homodimer z elementami odpowiedzi hormonalnej przed kilkoma genami w celu zwiększenia ekspresji tych genów. Specyficzne funkcje tego białka nie są znane, ale wykazano, że oddziałuje ono z NM23-2, kinazą difosforanu nukleozydu zaangażowaną w organogenezę i różnicowanie, a także z NM23-1, produktem genu kandydującego do supresora przerzutów nowotworowych. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem podrodziny NR1 receptorów hormonów jądrowych. Może wiązać się jako monomer lub homodimer z elementami odpowiedzi hormonalnej przed kilkoma genami w celu zwiększenia ekspresji tych genów. Specyficzne funkcje tego białka nie są znane, ale wykazano, że oddziałuje ono z NM23-2, kinazą difosforanu nukleozydu zaangażowaną w organogenezę i różnicowanie, a także z NM23-1, produktem genu kandydującego do supresora przerzutów nowotworowych. Dla tego genu opisano cztery warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TPTPAGEGARRDELFGILQILHQCILSSGDAFVLTGVCCSWRQNGKPPYS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)