Kluczowe dokumenty
SAB2101977
Sigma-Aldrich
Anti-REEP1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C2orf23, Anti-FLJ13110, Anti-Receptor accessory protein 1, Anti-SPG31
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
22 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, horse, rat, mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... REEP1(65055)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego REEP1
Działania biochem./fizjol.
REEP1 należy do rodziny DP1 i może zwiększać ekspresję receptorów zapachowych na powierzchni komórki.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ERLRSFSMQDLTTIRGDGAPAPSGPPPPGSGRASGKHGQPKMSRSASESA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julie Lavie et al.
Human molecular genetics, 26(4), 674-685 (2016-12-23)
Hereditary spastic paraplegia, SPG31, is a rare neurological disorder caused by mutations in REEP1 gene encoding the microtubule-interacting protein, REEP1. The mechanism by which REEP1-dependent processes are linked with the disease is unclear. REEP1 regulates the morphology and trafficking of