SAB2101857
Anti-PPIL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CYC4, Anti-CYP60, Anti-FLJ39930, Anti-MGC33174, Anti-Peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 2
Wybierz wielkość
2420,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2420,00 zł
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rat, mouse, human, bovine, rabbit, guinea pig, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PPIL2(23759)
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)