Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2101854
Sigma-Aldrich
Anti-PPAT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ATASE, Anti-GPAT, Anti-PRAT, Anti-Phosphoribosyl pyrophosphate amidotransferase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPAT(5471)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego PPAT
Działania biochem./fizjol.
PPAT jest członkiem rodziny fosforybozylotransferaz purynowych/pirymidynowych. Białko to jest regulacyjnym enzymem allosterycznym, który katalizuje pierwszy etap biosyntezy nukleotydów purynowych de novo. Jego gen i PAICS/AIRC, dwufunkcyjny enzym katalizujący etapy szósty i siódmy w szlaku biosyntezy nukleotydów purynowych, znajdują się w bliskim sąsiedztwie na chromosomie 4. Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny fosforybozylotransferaz purynowych/pirymidynowych. Białko to jest regulacyjnym enzymem allosterycznym, który katalizuje pierwszy etap biosyntezy nukleotydów purynowych de novo. Ten gen i PAICS/AIRC, dwufunkcyjny enzym katalizujący etapy szósty i siódmy w szlaku biosyntezy nukleotydów purynowych, znajdują się w bliskim sąsiedztwie na chromosomie 4. Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny fosforybozylotransferaz purynowych/pirymidynowych. Białko to jest regulacyjnym enzymem allosterycznym, który katalizuje pierwszy etap biosyntezy nukleotydów purynowych de novo. Gen ten i PAICS/AIRC, dwufunkcyjny enzym katalizujący etapy szósty i siódmy w szlaku biosyntezy nukleotydów purynowych, znajdują się w bliskim sąsiedztwie na chromosomie 4.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QEGIKFKKQKEKKHDIMIQENGNGLECFEKSGHCTACLTGKYPVELEW
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)