Kluczowe dokumenty
SAB2101768
Sigma-Aldrich
Anti-PDZK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CAP70, Anti-CLAMP, Anti-NHERF3, Anti-PDZ domain containing 1, Anti-PDZD1
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDZK1(5174)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na n-końcowy region ludzkiego PDZK1
Działania biochem./fizjol.
PDZK1 jest białkiem rusztowania, które łączy białka błony plazmatycznej i składniki regulacyjne, regulując ich ekspresję powierzchniową w apikalnych domenach komórek nabłonkowych. Może być zaangażowane w koordynację różnorodnych procesów regulacyjnych transportu jonów i kaskad drugich przekaźników. W kompleksie z SLC9A3R1 może skupiać białka, które są funkcjonalnie zależne we wzajemny sposób i modulować przemieszczanie się i aktywność związanych z nimi białek błonowych. PDZK1 może odgrywać rolę w mechanizmach komórkowych związanych z opornością wielolekową poprzez interakcję z ABCC2 i PDZK1IP1. PDZK1 może wzmacniać aktywność kanału chlorkowego CFTR. Może działać w celu połączenia SCARB1 z komórkowymi mechanizmami wewnątrzkomórkowego transportu i/lub metabolizmu cholesterolu. PDZK1 może być zaangażowany w regulację zależnego od Na+ kotransportu nieorganicznego fosforanu w kanalikach proksymalnych, odgrywając tym samym ważną rolę w funkcjonowaniu kanalików.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MTSTFNPRECKLSKQEGQNYGFFLRIEKDTEGHLVRVVEKCSPAEKAGLQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)