Kluczowe dokumenty
SAB2101766
Sigma-Aldrich
Anti-PDSS2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BA59I9.3, Anti-C6orf210, Anti-DLP1, Anti-HDLP1, Anti-Prenyl (decaprenyl) diphosphate synthase, subunit 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, guinea pig, rabbit, dog, rat, mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDSS2(57107)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego PDSS2
Działania biochem./fizjol.
Łańcuch izoprenoidowy ubichinonu (koenzymu Q) różni się długością między gatunkami i jest określany przez syntazę difosforanu trans-poliprenylu. Ludzie posiadają heterotetrameryczną syntazę difosforanu dekaprenylu złożoną z DPS1 (PDSS1; MIM 607429) i DLP1 (PDSS2), która wytwarza ubichinon Q10. Łańcuch izoprenoidowy ubichinonu (koenzymu Q) różni się długością między gatunkami i jest określany przez syntazę difosforanu trans-poliprenylu. Ludzie posiadają heterotetrameryczną syntazę difosforanu dekaprenylu składającą się z DPS1 (PDSS1; MIM 607429) i DLP1 (PDSS2), która wytwarza ubichinon Q10 (Saiki et al., 2005 [PubMed 16262699]).[dostarczone przez OMIM]. Uwaga dotycząca sekwencji: usunięto 1 zasadę z końca 5′, która nie była zgodna z referencyjnym złożeniem genomu. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-24 DC341808.1 2-25 25-1292 BC039906.1 11-1278 1293-2534 AL832290.1 98-1339 2535-2535 BC039906.1 2521-2521 2536-3522 AL832290.1 1340-2326 3523-3568 AL832290.1 2328-2373
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IKAGKGVTSAIDLCRYHGNKALEALESFPPSEARSALENIVFAVTRFS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)