Key Documents
SAB2101680
Sigma-Aldrich
Anti-ONECUT1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HNF6, Anti-HNF6A, Anti-One cut homeobox 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, dog, rat, pig, human, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ONECUT1(3175)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ONECUT1
Działania biochem./fizjol.
ONECUT1 belongs to the CUT homeobox family. It contains 1 CUT DNA-binding domain and 1 homeobox DNA-binding domain. It is a transcriptional activator. ONECUT1 binds the consensus sequence 5′-DHWATTGAYTWWD-3′ on a variety of gene promoters such as those of HNF3B and TTR. It is important for liver genes transcription.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: ITISQQLGLELSTVSNFFMNARRRSLDKWQDEGSSNSGNSSSSSSTCTKA
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3