Kluczowe dokumenty
SAB2101609
Sigma-Aldrich
Anti-NMI antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-N-myc (and STAT) interactor
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NMI(9111)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego NMI
Działania biochem./fizjol.
Interaktor NMYC (NMI) koduje białko, które oddziałuje z NMYC i CMYC (dwoma członkami rodziny onkogenów Myc) oraz innymi czynnikami transkrypcyjnymi zawierającymi motyw Zip, HLH lub HLH-Zip. Białko NMI oddziałuje również ze wszystkimi STAT z wyjątkiem STAT2 i zwiększa transkrypcję za pośrednictwem STAT w odpowiedzi na cytokiny IL2 i IFN-gamma. NMI mRNA wykazuje wysoką ekspresję w liniach komórkowych białaczki szpikowej. Interaktor NMYC (NMI) koduje białko, które oddziałuje z NMYC i CMYC (dwoma członkami rodziny onkogenów Myc) oraz innymi czynnikami transkrypcyjnymi zawierającymi motyw Zip, HLH lub HLH-Zip. Białko NMI oddziałuje również ze wszystkimi STAT z wyjątkiem STAT2 i zwiększa transkrypcję za pośrednictwem STAT w odpowiedzi na cytokiny IL2 i IFN-gamma. NMI mRNA ma niski poziom ekspresji we wszystkich badanych ludzkich tkankach płodowych i dorosłych z wyjątkiem mózgu i ma wysoką ekspresję w liniach komórek nowotworowych - białaczkach szpikowych. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SFSKSRNGGGEVDRVDYDRQSGSAVITFVEIGVADKILKKKEYPLYINQT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)