Kluczowe dokumenty
SAB2101578
Sigma-Aldrich
Anti-NFATC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-NFAT4, Anti-NFATX, Anti-Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
115 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, mouse, human, horse, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFATC3(4775)
Opis ogólny
Czynnik jądrowy aktywowanych limfocytów T 3 (NFATc3)/czynnik jądrowy aktywowanych limfocytów T 4 (NFAT4) należy do rodziny NFAT. Ulega ekspresji na wysokim poziomie w grasicy. NFATc3 ma domenę podobieństwa (RSD) i region powtórzeń SP, charakteryzujący się powtarzającym się motywem SPxxSPxxSPrxsxx(D/E)(D/E)swl. Gen NFATc3 znajduje się na ludzkim chromosomie 16.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego NFATC3
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NFATC3 wyprodukowane u królika zostało użyte w analizie western blot (1:1000).
Działania biochem./fizjol.
Czynnik jądrowy aktywowanych limfocytów T 3 (NFATc3)/czynnik jądrowy aktywowanych limfocytów T 4 (NFAT4) wykazuje działanie pro- lub przeciwnowotworowe. Może blokować proliferację i zdolność migracji komórek wątrobiaka. NFATc3 pomaga w zmniejszeniu replikacji wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV). Może aktywować transkrypcję. NFAT4 jest niezbędny do napędzania ekspresji genu ludzkiego poliomawirusa wirusa JC (JCV) w komórkach glejowych.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AVFPFQYCVETDIPLKTRKTSEDQAAILPGKLELCSDDQGSLSPARETSI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaobin Zao et al.
Oncoimmunology, 10(1), 1869388-1869388 (2021-02-02)
Nuclear factor of activated T cells 3 (NFATc3) has been reported to upregulate type I interferons (IFNs) expression, and the abnormal expression and activation of NFATc3 were closely related to tumorigenesis. However, the potential function of NFATc3 in hepatitis B
S N Ho et al.
The Journal of biological chemistry, 270(34), 19898-19907 (1995-08-25)
Signals transduced by the T cell antigen receptor (TCR) regulate developmental transitions in the thymus and also mediate the immunologic activation of mature, peripheral T cells. In both cases TCR stimulation leads to the assembly of the NFAT transcription complex
Kate Manley et al.
Journal of virology, 80(24), 12079-12085 (2006-10-13)
The human polyomavirus JC virus (JCV) infects 70% of the population worldwide. In immunosuppressed patients, JCV infection can lead to progressive multifocal leukoencephalopathy (PML), a fatal demyelinating disease of the central nervous system (CNS). The majority of PML cases occur
Patrick Nasarre et al.
Cancers, 13(11) (2021-06-03)
Secreted frizzled-related protein 2 (SFRP2) promotes the migration/invasion of metastatic osteosarcoma (OS) cells and tube formation by endothelial cells. However, its function on T-cells is unknown. We hypothesized that blocking SFRP2 with a humanized monoclonal antibody (hSFRP2 mAb) can restore