Kluczowe dokumenty
SAB2101554
Sigma-Aldrich
Anti-NCF4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC3810, Anti-NCF, Anti-Neutrophil cytosolic factor 4, 40kDa, Anti-P40PHOX, Anti-SH3PXD4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rat, human, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCF4(4689)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka A8K4F9 został połączony z Q15080. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego NCF4
Działania biochem./fizjol.
NCF4 jest cytozolowym składnikiem regulacyjnym wytwarzającej ponadtlenek fagocytów NADPH-oksydazy, wieloskładnikowego układu enzymatycznego ważnego dla obrony gospodarza. Oddziałuje głównie z cytozolowym czynnikiem neutrofilowym 2 (NCF2/p67-phox), tworząc kompleks z cytozolowym czynnikiem neutrofilowym 1 (NCF1/p47-phox), który następnie oddziałuje z małym białkiem G RAC1 i przenosi się do błony po stymulacji komórki. Kompleks ten aktywuje następnie flawocytochrom b, zintegrowany z błoną rdzeń katalityczny układu enzymatycznego. Domena PX tego białka może wiązać produkty fosfolipidowe kinazy PI(3), co sugeruje jego rolę w zdarzeniach sygnalizacyjnych za pośrednictwem kinazy PI(3). Stwierdzono, że fosforylacja tego białka negatywnie reguluje aktywność enzymu. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Białko kodowane przez ten gen jest cytozolowym składnikiem regulacyjnym fagocytarnej NADPH-oksydazy wytwarzającej ponadtlenek, wieloskładnikowego układu enzymatycznego ważnego dla obrony gospodarza. Białko to ulega preferencyjnej ekspresji w komórkach linii mieloidalnej. Oddziałuje głównie z czynnikiem cytozolowym neutrofilów 2 (NCF2/p67-phox), tworząc kompleks z czynnikiem cytozolowym neutrofilów 1 (NCF1/p47-phox), który dalej oddziałuje z małym białkiem G RAC1 i przenosi się do błony po stymulacji komórki. Kompleks ten aktywuje następnie flawocytochrom b, zintegrowany z błoną rdzeń katalityczny układu enzymatycznego. Domena PX tego białka może wiązać produkty fosfolipidowe kinazy PI(3), co sugeruje jego rolę w zdarzeniach sygnalizacyjnych za pośrednictwem kinazy PI(3). Stwierdzono, że fosforylacja tego białka negatywnie reguluje aktywność enzymu. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TGIFPLSFVKILKDFPEEDDPTNWLRCYYYEDTISTIKSVAWEGGACPAF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shruti Srivastava et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 203(5), 1218-1229 (2019-08-04)
Mycobacterium tuberculosis employs defense mechanisms to protect itself from reactive oxygen species (ROS)-mediated cytotoxicity inside macrophages. In the current study, we found that a secretory protein of M. tuberculosis PPE2 disrupted the assembly of NADPH oxidase complex. PPE2 inhibited NADPH