SAB2101536
Anti-MX1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-IFI-78K, Anti-IFI78, Anti-MX, Anti-MxA, Anti-Myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78 (mouse)
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
75 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, pig, human
opakowanie
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MX1(4599)
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3