Merck
SAB2101515
Sigma-Aldrich
Anti-MST1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-D3F15S2, Anti-DNF15S2, Anti-HGFL, Anti-MSP, Anti-Macrophage stimulating 1 (hepatocyte growth factor-like)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
80 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MST1(4485)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human MST1
Działania biochem./fizjol.
MST1 belongs to the peptidase S1 family, plasminogen subfamily. It contains 4 kringle domains, 1 PAN domain and 1 peptidase S1 domain. MST1 probably has no proteolytic activity, since crucial characteristic of serine proteases catalytic sites are not conserved.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: SCHMPLTGYEVWLGTLFQNPQHGEPSLQRVPVAKMVCGPSGSQLVLLKLE
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3