Kluczowe dokumenty
SAB2101491
Sigma-Aldrich
Anti-MMP24 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MMP25, Anti-MT-MMP5, Anti-MT5-MMP, Anti-Matrix metallopeptidase 24 (membrane-inserted)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, horse, mouse, human, guinea pig, rat, dog, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP24(10893)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MMP24
Działania biochem./fizjol.
Białka z rodziny metaloproteinaz macierzy (MMP) biorą udział w rozkładzie macierzy zewnątrzkomórkowej w normalnych procesach fizjologicznych, takich jak rozwój embrionalny, rozmnażanie i przebudowa tkanek, a także w procesach chorobowych, takich jak zapalenie stawów i przerzuty. Większość MMP jest wydzielana jako nieaktywne białka, które są aktywowane po rozszczepieniu przez zewnątrzkomórkowe proteinazy. Jednak białko kodowane przez ten gen jest członkiem podrodziny MMP typu błonowego (MT-MMP); każdy członek tej podrodziny zawiera potencjalną domenę transbłonową, co sugeruje, że białka te ulegają ekspresji na powierzchni komórki, a nie są wydzielane. Białko to aktywuje MMP2 poprzez rozszczepienie. Gen był wcześniej określany jako MMP25, ale został przemianowany na MMP24. Białka z rodziny metaloproteinaz macierzy (MMP) biorą udział w rozkładzie macierzy zewnątrzkomórkowej w normalnych procesach fizjologicznych, takich jak rozwój embrionalny, rozmnażanie i przebudowa tkanek, a także w procesach chorobowych, takich jak zapalenie stawów i przerzuty. Większość MMP jest wydzielana jako nieaktywne białka, które są aktywowane po rozszczepieniu przez zewnątrzkomórkowe proteinazy. Jednak białko kodowane przez ten gen jest członkiem podrodziny MMP typu błonowego (MT-MMP); każdy członek tej podrodziny zawiera potencjalną domenę transbłonową, co sugeruje, że białka te ulegają ekspresji na powierzchni komórki, a nie są wydzielane. Białko to aktywuje MMP2 poprzez rozszczepienie. Gen był wcześniej określany jako MMP25, ale został przemianowany na MMP24.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GSCLPREGIDTALRWEPVGKTYFFKGERYWRYSEERRATDPGYPKPITVW
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)