Kluczowe dokumenty
SAB2101482
Sigma-Aldrich
Anti-MIZF (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZP434F162, Anti-HiNF-P, Anti-MBD2-interacting zinc finger, Anti-ZNF743
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, guinea pig, mouse, dog, human, rabbit, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MIZF(25988)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MIZF
Działania biochem./fizjol.
MIZF oddziałuje z białkiem wiążącym metylo-CpG-2 (MBD2; MIM 603547), składnikiem kompleksu deacetylazy histonowej MeCP1 (HDAC) i odgrywa rolę w metylacji DNA i represji transkrypcji.MIZF wchodzi w interakcję z białkiem wiążącym metylo-CpG-2 (MBD2; MIM 603547), składnikiem kompleksu deacetylazy histonowej MeCP1 (HDAC) i odgrywa rolę w metylacji DNA i represji transkrypcji. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-62 BF726036.1 1-62 63-1549 BC017234.2 47-1533 1550-2058 AK056362.1 1518-2026 2059-2202 BC001073.2 2085-2228
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FKDRSKLREHLRSHTQEKVVACPTCGGMFANNTKFLDHIRRQTSLDQQHF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)