Kluczowe dokumenty
SAB2101452
Sigma-Aldrich
Anti-MECP2 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AUTSX3, Anti-DKFZp686A24160, Anti-MRX16, Anti-MRX79, Anti-Methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, mouse, bovine, rabbit, rat, human, guinea pig, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MECP2(4204)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MECP2
Działania biochem./fizjol.
Ludzkie białka MECP2, MBD1, MBD2, MBD3 i MBD4 tworzą rodzinę białek jądrowych powiązanych obecnością w każdym z nich domeny wiążącej metylo-CpG (MBD). Każde z tych białek, z wyjątkiem MBD3, jest zdolne do specyficznego wiązania się z metylowanym DNA. MECP2, MBD1 i MBD2 mogą również hamować transkrypcję z metylowanych promotorów genów. W przeciwieństwie do innych członków rodziny MBD, MECP2 jest sprzężony z chromosomem X i podlega inaktywacji X. MECP2 jest zbędny w komórkach macierzystych, ale jest niezbędny dla rozwoju embrionalnego. Mutacje genu MECP2 są przyczyną niektórych przypadków zespołu Retta, postępującego neurologicznego zaburzenia rozwojowego i jednej z najczęstszych przyczyn upośledzenia umysłowego u kobiet. Metylacja DNA jest główną modyfikacją genomów eukariotycznych i odgrywa istotną rolę w rozwoju ssaków. Ludzkie białka MECP2, MBD1, MBD2, MBD3 i MBD4 tworzą rodzinę białek jądrowych powiązanych obecnością w każdym z nich domeny wiążącej metylo-CpG (MBD). Każde z tych białek, z wyjątkiem MBD3, jest zdolne do specyficznego wiązania się z metylowanym DNA. MECP2, MBD1 i MBD2 mogą również hamować transkrypcję z metylowanych promotorów genów. W przeciwieństwie do innych członków rodziny MBD, MECP2 jest sprzężony z chromosomem X i podlega inaktywacji X. MECP2 jest zbędny w komórkach macierzystych, ale jest niezbędny dla rozwoju embrionalnego. Mutacje genu MECP2 są przyczyną niektórych przypadków zespołu Retta, postępującego neurologicznego zaburzenia rozwojowego i jednej z najczęstszych przyczyn upośledzenia umysłowego u kobiet.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: EPAKTQPAVATAAEKYKHRGEGERKDIVSSSMPRPNREEPVDSRTPV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)