Kluczowe dokumenty
SAB2101339
Sigma-Aldrich
Anti-LGALS9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ECALECTIN, Anti-HUAT, Anti-Lectin, galactoside-binding, soluble, 9 (galectin 9), Anti-MGC117375, Anti-MGC125973
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LGALS9(3965)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego LGALS9
Działania biochem./fizjol.
Galektyny to rodzina białek wiążących beta-galaktozydy, które biorą udział w modulowaniu interakcji komórka-komórka i komórka-matryca. LGALS9 jest lektyną typu S. Ulega nadekspresji w tkance choroby Hodgkina i może uczestniczyć w interakcji między komórkami H&RS z otaczającymi je komórkami, a tym samym może odgrywać rolę w patogenezie tej choroby i / lub związanego z nią niedoboru odporności.galektyny to rodzina białek wiążących beta-galaktozyd, które biorą udział w modulowaniu interakcji komórka-komórka i komórka-matryca. Białko kodowane przez ten gen jest lektyną typu S. Galektyna ta jest silnie nadeksprymowana w tkance choroby Hodgkina i może uczestniczyć w interakcji między komórkami H&RS a otaczającymi je komórkami, a tym samym może odgrywać rolę w patogenezie tej choroby i / lub konsekwentnie związanego z nią niedoboru odporności. Białko ma N- i C-końcowe domeny wiążące węglowodany połączone peptydem łączącym. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YPHPAYPMPFITTILGGLYPSKSILLSGTVLPSAQRFHINLCSGNHIAFH
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)