Kluczowe dokumenty
SAB2101257
Sigma-Aldrich
Anti-KIF13B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GAKIN, Anti-KIAA0639, Anti-Kinesin family member 13B
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
203 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, dog, rat, mouse, bovine, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIF13B(23303)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego KIF13B
Działania biochem./fizjol.
KIF13B może być zaangażowany w reorganizację cytoszkieletu korowego. KIF13B może być funkcjonalnie ważny dla wewnątrzkomórkowego transportu MAGUK i związanych z nim kompleksów białkowych.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SGKSYTMMGTADQPGLIPRLCSGLFERTQKEENEEQSFKVEVSYMEIYNE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)