Kluczowe dokumenty
SAB2101186
Sigma-Aldrich
Anti-ITPK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ITRPK1, Anti-Inositol 1,3,4-triphosphate 5/6 kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, bovine, dog, rat, mouse, rabbit, horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITPK1(3705)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ITPK1
Działania biochem./fizjol.
ITPK1 jest kinazą, która może fosforylować różne polifosforany inozytolu, takie jak Ins(3,4,5,6)P4 lub Ins(1,3,4)P3. Może również działać jako izomeraza, która przekształca izomery tetrafosforanu inozytolu Ins(1,3,4,5)P4 i Ins(1,3,4,6)P4 w obecności ADP i magnezu. Prawdopodobnie działa jako enzym ograniczający szybkość szlaku InsP6. ITPK1 modyfikuje apoptozę indukowaną przez TNF-alfa poprzez zakłócanie aktywacji domeny śmierci związanej z TNFRSF1A.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MEVVQLNLSRPIEEQGPLDVIIHKLTDVILEADQNDSQSLELVHRFQEYI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)