Kluczowe dokumenty
SAB2101156
Sigma-Aldrich
Anti-IMPDH1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp781N0678, Anti-IMP (inosine monophosphate) dehydrogenase 1, Anti-IMPD, Anti-LCA11
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
62 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, dog, mouse, rabbit, rat, guinea pig, horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IMPDH1(3614)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego IMPDH1
Działania biochem./fizjol.
IMPDH1 działa jako homotetramer regulujący wzrost komórek. Jest to enzym, który katalizuje syntezę monofosforanu ksantyny (XMP) z monofosforanu inozyny-5′ (IMP). Jest to etap ograniczający szybkość syntezy de novo nukleotydów guaninowych. Defekty tego genu są przyczyną barwnikowego zapalenia siatkówki typu 10 (RP10).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KKGKLPIVNDCDELVAIIARTDLKKNRDYPLASKDSQKQLLCGAAVGTRE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fang Huang et al.
Cell metabolism, 28(3), 369-382 (2018-07-26)
Small cell lung cancer (SCLC) is a rapidly lethal disease with few therapeutic options. We studied metabolic heterogeneity in SCLC to identify subtype-selective vulnerabilities. Metabolomics in SCLC cell lines identified two groups correlating with high or low expression of the