Kluczowe dokumenty
SAB2101151
Sigma-Aldrich
Anti-IL28RA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CRF2/12, Anti-IFNLR, Anti-IFNLR1, Anti-Interleukin 28 receptor, α (interferon, lambda receptor), Anti-LICR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
54 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, guinea pig, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL28RA(163702)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q5VTX8 został połączony z Q8IU57. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiej IL28RA
Działania biochem./fizjol.
IL28RA należy do rodziny receptorów cytokin klasy II. Białko to tworzy kompleks receptorowy z receptorem interleukiny 10 beta (IL10RB). Wykazano, że kompleks receptora oddziałuje z trzema blisko spokrewnionymi cytokinami, w tym interleukiną 28A (IL28A), interleukiną 28B (IL28B) i interleukiną 29 (IL29). Ekspresja wszystkich trzech cytokin może być indukowana przez infekcję wirusową. Stwierdzono, że komórki z nadekspresją tego białka mają zwiększoną odpowiedź na IL28A i IL29, ale zmniejszoną odpowiedź na IL28B. Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny receptorów cytokin klasy II. Białko to tworzy kompleks receptorowy z receptorem interleukiny 10 beta (IL10RB). Wykazano, że kompleks receptora oddziałuje z trzema blisko spokrewnionymi cytokinami, w tym interleukiną 28A (IL28A), interleukiną 28B (IL28B) i interleukiną 29 (IL29). Ekspresja wszystkich trzech cytokin może być indukowana przez infekcję wirusową. Stwierdzono, że komórki z nadekspresją tego białka mają zwiększoną odpowiedź na IL28A i IL29, ale zmniejszoną odpowiedź na IL28B. Opisano trzy alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: EECAGTKELLCSMMCLKKQDLYNKFKGRVRTVSPSSKSPWVESEYLDYLF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)