Kluczowe dokumenty
SAB2101118
Sigma-Aldrich
Anti-ICAM5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Intercellular adhesion molecule 5, telencephalin, Anti-TLCN, Anti-TLN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
95 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, horse, rat, rabbit, guinea pig, mouse, bovine, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ICAM5(7087)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego ICAM5
Działania biochem./fizjol.
ICAM5 jest członkiem rodziny cząsteczek adhezji międzykomórkowej (ICAM). Wszystkie białka ICAM są glikoproteinami transbłonowymi typu I, zawierają 2-9 immunoglobulinopodobnych domen typu C2 i wiążą się z białkiem adhezyjnym leukocytów LFA-1. Białko to ulega ekspresji na powierzchni neuronów telencefalicznych i wykazuje dwa rodzaje aktywności adhezyjnej, homofilne wiązanie między neuronami i heterofilne wiązanie między neuronami i leukocytami. Może być krytycznym składnikiem interakcji między neuronami i komórkami mikrogleju w trakcie normalnego rozwoju lub w ramach chorób neurodegeneracyjnych. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny cząsteczek adhezji międzykomórkowej (ICAM). Wszystkie białka ICAM są glikoproteinami transbłonowymi typu I, zawierają 2-9 immunoglobulinopodobnych domen typu C2 i wiążą się z białkiem adhezyjnym leukocytów LFA-1. Białko to ulega ekspresji na powierzchni neuronów telencefalicznych i wykazuje dwa rodzaje aktywności adhezyjnej, homofilne wiązanie między neuronami i heterofilne wiązanie między neuronami i leukocytami. Może być krytycznym składnikiem w interakcjach neuron-mikroglej w trakcie normalnego rozwoju lub w ramach chorób neurodegeneracyjnych. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RRNGTQRGLRWLARQLVDIREPETQPVCFFRCARRTLQARGLIRTFQRPD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)