Kluczowe dokumenty
SAB2101065
Sigma-Aldrich
Anti-HOXA3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HOX1, Anti-HOX1E, Anti-Homeobox A3, Anti-MGC10155
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, human, bovine, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXA3(3200)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego HOXA3
Działania biochem./fizjol.
U kręgowców geny kodujące klasę czynników transkrypcyjnych zwanych genami homeobox znajdują się w klastrach o nazwach A, B, C i D na czterech oddzielnych chromosomach. Ekspresja tych białek jest regulowana przestrzennie i czasowo podczas rozwoju embrionalnego. Gen HOXA3 jest częścią klastra A na chromosomie 7 i koduje czynnik transkrypcyjny wiążący DNA, który może regulować ekspresję genów, morfogenezę i różnicowanie. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkrypcyjne kodujące dwie różne izoformy. U kręgowców geny kodujące klasę czynników transkrypcyjnych zwanych genami homeobox znajdują się w klastrach o nazwach A, B, C i D na czterech oddzielnych chromosomach. Ekspresja tych białek jest regulowana przestrzennie i czasowo podczas rozwoju embrionalnego. Gen ten jest częścią klastra A na chromosomie 7 i koduje czynnik transkrypcyjny wiążący DNA, który może regulować ekspresję genów, morfogenezę i różnicowanie. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PPQKRYTAAGAGGTPDYDPHAHGLQGNGSYGTPHIQGSPVFVGGSYVE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)