Kluczowe dokumenty
SAB2100953
Sigma-Aldrich
Anti-GPD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ26652, Anti-Glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1 (soluble)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, mouse, human, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPD1(2819)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego GPD1
Działania biochem./fizjol.
GPD1 należy do rodziny dehydrogenaz glicerolo-3-fosforanowych zależnych od NAD. Gen kodujący białko GpD1 jest genem reagującym na utratę masy ciała w mięśniach szkieletowych. Jego obserwowana modulacja transkrypcyjna może zmniejszać syntezę trójglicerydów wraz z utratą masy ciała.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KANATGISLIKGVDEGPNGLKLISEVIGERLGIPMSVLMGANIASEVADE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)