Kluczowe dokumenty
SAB2100949
Sigma-Aldrich
Anti-GOLM1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C9orf155, Anti-FLJ22634, Anti-FLJ23608, Anti-GOLPH2, Anti-Golgi membrane protein 1
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, human, rabbit, rat, dog, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GOLM1(51280)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego GOLM1
Działania biochem./fizjol.
GOLM1 jest białkiem transmembranowym Golgiego typu II. Przetwarza białko syntetyzowane w szorstkim retikulum endoplazmatycznym i pomaga w transporcie ładunku białkowego przez aparat Golgiego. Zaobserwowano, że ekspresja tego kodowanego białka jest zwiększona w odpowiedzi na infekcję wirusową. Dla tego genu opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko. Kompleks Golgiego odgrywa kluczową rolę w sortowaniu i modyfikacji białek eksportowanych z retikulum endoplazmatycznego. Białko kodowane przez ten gen jest białkiem transmembranowym Golgiego typu II. Przetwarza białko syntetyzowane w szorstkim retikulum endoplazmatycznym i pomaga w transporcie ładunku białkowego przez aparat Golgiego. Zaobserwowano, że ekspresja tego kodowanego białka jest zwiększona w odpowiedzi na infekcję wirusową. Dla tego genu opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RSVDLQTRIMELEGRVRRAAAERGAVELKKNEFQGELEKQREQLDKIQSS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)