Kluczowe dokumenty
SAB2100903
Sigma-Aldrich
Anti-GBAS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Glioblastoma amplified sequence, Anti-NIPSNAP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, human, dog, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GBAS(2631)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego GBAS
Działania biochem./fizjol.
Region chromosomalny 7p12, który zawiera GBAS, jest amplifikowany w około 40% glejaków, najczęstszej i złośliwej postaci nowotworu ośrodkowego układu nerwowego. 286-aminokwasowe białko zawiera peptyd sygnałowy, domenę transbłonową i 2 miejsca fosforylacji tyrozyny. Transkrypt GBAS ulega największej ekspresji w sercu i mięśniach szkieletowych. Białko GBAS może być zaangażowane w transport pęcherzykowy. Region chromosomalny 7p12, który zawiera GBAS, jest amplifikowany w około 40% glejaków, najczęstszej i złośliwej postaci guza ośrodkowego układu nerwowego. Przewidywane 286-aminokwasowe białko zawiera peptyd sygnałowy, domenę transbłonową i 2 miejsca fosforylacji tyrozyny. Transkrypt GBAS ulega największej ekspresji w sercu i mięśniach szkieletowych. Białko GBAS może być zaangażowane w transport pęcherzykowy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VPRSGPNIYELRSYQLRPGTMIEWGNYWARAIRFRQDGNEAVGFFSQIG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)