Kluczowe dokumenty
SAB2100785
Sigma-Aldrich
Anti-FBXO24 (ab4) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp434I1122, Anti-F-box protein 24, Anti-FBX24
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
65 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBXO24(26261)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego FBXO24
Działania biochem./fizjol.
FBXO24 jest członkiem rodziny białek F-box, która charakteryzuje się motywem około 40 aminokwasów, F-box. Białka F-box stanowią jedną z czterech podjednostek kompleksu ligazy białek ubikwityny zwanego SCF (SKP1-cullin-F-box), który funkcjonuje w ubikwitynacji zależnej od fosforylacji. Białka F-box dzielą się na 3 klasy: Fbws zawierające domeny WD-40, Fbls zawierające powtórzenia bogate w leucynę oraz Fbxs zawierające albo różne moduły interakcji białko-białko, albo brak rozpoznawalnych motywów. Białko należy do klasy Fbxs. Alternatywny splicing tego genu generuje dwa warianty transkryptu. Gen ten koduje członka rodziny białek F-box, która charakteryzuje się motywem około 40 aminokwasów, F-box. Białka F-box stanowią jedną z czterech podjednostek kompleksu ligazy białek ubikwityny zwanego SCF (SKP1-cullin-F-box), który funkcjonuje w ubikwitynacji zależnej od fosforylacji. Białka F-box dzielą się na 3 klasy: Fbws zawierające domeny WD-40, Fbls zawierające powtórzenia bogate w leucynę oraz Fbxs zawierające albo różne moduły interakcji białko-białko, albo brak rozpoznawalnych motywów. Białko kodowane przez ten gen należy do klasy Fbxs. Alternatywny splicing tego genu generuje dwa warianty transkryptu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QTLQDRTEKMKEIVGWMPLMAAQKDFFWEALDMLQRAEGGGVGPPAPE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)