Merck
SAB2100774
Sigma-Aldrich
Anti-FAM98A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZP564F0522, Anti-DKFZp686O03192, Anti-Family with sequence similarity 98, member A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, guinea pig, human, dog, horse, rat, bovine, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAM98A(25940)
Opis ogólny
The previously assigned protein identifier B2RNA2 has been merged into Q8NCA5. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human FAM98A
Działania biochem./fizjol.
FAM98A belongs to the FAM98 family.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: YTGSGYQGGGYQQDNRYQDGGHHGDRGGGRGGRGGRGGRGGRAGQGGGWG
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3