Kluczowe dokumenty
SAB2100687
Sigma-Aldrich
Anti-EPB41 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-4.1R, Anti-EL1, Anti-Erythrocyte membrane protein band 4.1, Anti-HE
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
85 kDa
reaktywność gatunkowa
human, guinea pig, dog, mouse, rat, horse, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPB41(2035)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końcowego regionu ludzkiego EPB41
Działania biochem./fizjol.
Elliptocytoza jest zaburzeniem hematologicznym charakteryzującym się eliptycznym kształtem erytrocytów i zmiennym stopniem niedokrwistości hemolitycznej. Dziedziczona autosomalnie dominująco, eliptocytoza jest wynikiem mutacji w jednym z kilku genów kodujących białka szkieletu błony komórkowej krwinek czerwonych. Omawiana tutaj forma jest tą, którą w latach 50-tych XX wieku powiązano z grupą krwi Rh, a ostatnio wykazano, że jest spowodowana defektem białka 4.1. "Niepowiązane z Rh" formy eliptocytozy są spowodowane mutacją w genie alfa-spektryny, genie beta-spektryny lub genie pasma 3. Elliptocytoza jest zaburzeniem hematologicznym charakteryzującym się erytrocytami o eliptycznym kształcie i zmiennym stopniem niedokrwistości hemolitycznej. Dziedziczona autosomalnie dominująco, eliptocytoza jest wynikiem mutacji w jednym z kilku genów kodujących białka szkieletu błony komórkowej krwinek czerwonych. Omawiana tutaj forma jest tą, którą w latach 50-tych XX wieku powiązano z grupą krwi Rh, a ostatnio wykazano, że jest spowodowana defektem białka 4.1. "Niepowiązane z Rh" formy eliptocytozy są spowodowane mutacją w genie alfa-spektryny (MIM 182860), genie beta-spektryny (MIM 182870) lub genie pasma 3 (MIM 109270).[dostarczone przez OMIM]. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-95 BM465039.1 1-95 96-2238 J03796.1 40-2182 2239-2780 AL833483.1 1799-2340 2781-2943 BU184161.1 560-722 2944-3952 AL833483.1 2504-3512 3953-4352 BM997767.1 226-625 4353-4796 BE257308.1 115-558 4797-5656 BC009063.1 442-1301 5657-6064 BM740451.1 1-408 c
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SESRGLSRLFSSFLKRPKSQVSEEEGKEVESDKEKGEGGQKEIEFGTSLD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)