Kluczowe dokumenty
SAB2100672
Sigma-Aldrich
Anti-ELA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Elastase 1, pancreatic
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELA1(1990)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego ELA1
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Elastazy tworzą podrodzinę proteaz serynowych, które hydrolizują wiele białek oprócz elastyny. Ludzie mają sześć strukturalnie podobnych białek elastazy 1, 2, 2A, 2B, 3A i 3B. W przeciwieństwie do innych elastaz, trzustkowa elastaza 1 nie ulega ekspresji w trzustce. Do tej pory ekspresja elastazy 1 (ELA1) została wykryta tylko w keratynocytach skóry. Literatura kliniczna opisująca aktywność ludzkiej elastazy 1 w trzustce odnosi się w rzeczywistości do elastazy 2A. Elastazy tworzą podrodzinę proteaz serynowych, które hydrolizują wiele białek oprócz elastyny. Ludzie mają sześć genów elastazy, które kodują strukturalnie podobne białka elastazy 1, 2, 2A, 2B, 3A i 3B. W przeciwieństwie do innych elastaz, elastaza trzustkowa 1 nie ulega ekspresji w trzustce. Do tej pory ekspresję elastazy 1 wykryto jedynie w keratynocytach skóry. Literatura kliniczna opisująca aktywność ludzkiej elastazy 1 w trzustce odnosi się w rzeczywistości do elastazy 2A. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-867 BC069454.1 1-867 868-952 AF120493.1 868-952
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LVLYGHSTQDLPETNARVVGGTEAGRNSWPSQISLQYRSGGSRYHTCGGT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel Sousa-Rocha et al.
PloS one, 10(10), e0139569-e0139569 (2015-10-03)
Neutrophils release fibrous traps of DNA, histones, and granule proteins known as neutrophil extracellular traps (NETs), which contribute to microbicidal killing and have been implicated in autoimmunity. The role of NET formation in the host response to nonbacterial pathogens is