Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2100658
Sigma-Aldrich
Anti-EIF2AK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2-α kinase 1, Anti-HRI, Anti-KIAA1369
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
71 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, guinea pig, horse, human, mouse, rabbit, rat, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2AK1(27102)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego EIF2AK1
Działania biochem./fizjol.
EIF2AK1 działa na poziomie inicjacji translacji, obniżając syntezę białek w odpowiedzi na stres. Białko to jest kinazą, która może być inaktywowana przez heminę. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Gen HRI jest zlokalizowany na 7p22, gdzie jego 3′ koniec nieznacznie zachodzi na 3′ koniec genu JTV1. Oba geny są transkrybowane z przeciwnych nici. Badania na szczurach i królikach sugerują, że produkt genu HRI fosforyluje podjednostkę alfa eukariotycznego czynnika inicjacji 2. Jego aktywność kinazowa jest indukowana przez niskie poziomy hemu i hamowana przez obecność hemu. Uwaga dotycząca sekwencji: Sekwencja AF181071.1 jest chimerycznym klonem mRNA. Tylko region kinazy 2-alfa czynnika inicjacji regulowanego hemem został propagowany do tego rekordu RefSeq.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TCSDEFSSLRLHHNRAITHLMRSAKERVRQDPCEDISRIQKIRSREVALE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)