Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2100616
Sigma-Aldrich
Anti-DPF3 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CERD4, Anti-D4, zinc and double PHD fingers, family 3, Anti-FLJ14079
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, guinea pig, mouse, horse, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPF3(8110)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human DPF3
Działania biochem./fizjol.
DPF3 is a muscle-specific component of the BAF complex, a multiprotein complex involved in transcriptional activation and repression of select genes by chromatin remodeling (alteration of DNA-nucleosome topology). DPF3 specifically binds acetylated lysines on histone 3 and 4 (H3K14ac, H3K9ac, H4K5ac, H4K8ac, H4K12ac, H4K16ac). In the complex, it acts as a tissue-specific anchor between histone acetylations and methylations and chromatin remodeling. It thereby probably plays an essential role in heart and skeletal muscle development.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: KDGFTSESTTLEALLRGEGVEKKVDAREEESIQEIQRVLENDENVEEGNE
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)