Kluczowe dokumenty
SAB2100604
Sigma-Aldrich
Anti-DNAJB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 1, Anti-HSPF1, Anti-Hdj1, Anti-Hsp40, Anti-Sis1
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNAJB1(3337)
Opis ogólny
Homolog DnaJ (Hsp40), podrodzina B, członek 1 (DNAJB1) należy do rodziny białek szoku cieplnego 40 (HSP40). Zawiera wysoce konserwatywną domenę J. Gen DNAJB1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19p13.12.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego DNAJB1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-DNAJB1 wyprodukowane u królika zostało użyte do western blottingu (1:500).[1]
Działania biochem./fizjol.
Homolog DnaJ (Hsp40), podrodzina B, członek 1 (DNAJB1) oddziałuje z białkiem szoku cieplnego 70 (HSP70) i może stymulować jego aktywność ATPazy. DNAJB1 stymuluje asocjację pomiędzy białkiem szoku cieplnego 70 kDa (HSC70) i białkiem oddziałującym z Hsc70 (HIP). W połączeniu z HSP70, HSP40 sprzyja zależnemu od adenozynotrifosforanu (ATP) ponownemu fałdowaniu, transportowi i interakcji białek. Działa jako negatywny regulator genu 5 związanego z różnicowaniem czerniaka (MDA5) opartego na mitochondrialnym szlaku białka sygnalizacji przeciwwirusowej i genu indukowanego mitogenem 6 (MIG6). Blokuje również apoptozę, w której pośredniczy p53, destabilizując programowaną śmierć komórki 5 (PDCD5). Hsp40 pośredniczy w imporcie wirusowych rybonukleoprotein (vRNP) i może służyć jako potencjalny cel przeciwwirusowy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GSGPSGGSGGANGTSFSYTFHGDPHAMFAEFFGGRNPFDTFFGQRNGEE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao-Ting Feng et al.
BMC developmental biology, 19(1), 9-9 (2019-04-27)
Coilia nasus oogenesis/spawning migration is a well-defined synchronous arrangement process. DnaJs are indispensable molecular chaperones for oogenesis process. However, how DnaJs involved the anadromous spawning migration mechanism is outstanding and plausible. In this regard, two DnaJs (Cn-DnaJa1 and Cn-DnaJb1) are
Soo-Yeon Park et al.
Biochimica et biophysica acta, 1853(10 Pt A), 2722-2730 (2015-08-05)
Mitogen-inducible gene 6 (MIG6) is a tumor suppressor implicated in the development of human cancers; however, the regulatory mechanisms of MIG6 remain unknown. Here, using a yeast two-hybrid screen, we identified DnaJ homolog subfamily B member I (DNAJB1) as a
Monika Vyas et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 33(4), 648-656 (2019-11-05)
Recently discovered DNAJB1-PRKACA oncogenic fusions have been considered diagnostic for fibrolamellar hepatocellular carcinoma. In this study, we describe six pancreatobiliary neoplasms with PRKACA fusions, five of which harbor the DNAJB1-PRKACA fusion. All neoplasms were subjected to a hybridization capture-based next-generation
Jyoti Batra et al.
Scientific reports, 6, 19063-19063 (2016-01-12)
A unique feature of influenza A virus (IAV) life cycle is replication of the viral genome in the host cell nucleus. The nuclear import of IAV genome is an indispensable step in establishing virus infection. IAV nucleoprotein (NP) is known
Ken Takashima et al.
Journal of innate immunity, 10(1), 44-55 (2017-10-27)
Melanoma differentiation-associated gene 5 (MDA5) is a pattern recognition receptor that recognizes cytoplasmic viral double-stranded RNA (dsRNA) and initiates rapid innate antiviral responses. MDA5 forms a filament-like multimer along the dsRNA leading to oligomerization, which in turn activates the adaptor