Kluczowe dokumenty
SAB2100574
Sigma-Aldrich
Anti-DHODH antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DHOdehase, Anti-Dihydroorotate dehydrogenase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, horse, rabbit, human, mouse, dog, rat, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHODH(1723)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego DHODH
Działania biochem./fizjol.
DHODH katalizuje czwarty etap enzymatyczny, utlenianie dihydroorotanu do orotanu za pośrednictwem ubichinonu, w biosyntezie pirymidyny de novo. Jest to białko mitochondrialne zlokalizowane na zewnętrznej powierzchni wewnętrznej błony mitochondrialnej. Białko kodowane przez ten gen katalizuje czwarty etap enzymatyczny, utlenianie dihydroorotanu do orotanu za pośrednictwem ubichinonu, w biosyntezie pirymidyny de novo. Białko to jest białkiem mitochondrialnym zlokalizowanym na zewnętrznej powierzchni wewnętrznej błony mitochondrialnej. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NLGKNKTSVDAAEDYAEGVRVLGPLADYLVVNVSSPNTAGLRSLQGKAEL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)