Kluczowe dokumenty
SAB2100571
Sigma-Aldrich
Anti-DHCR24 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-24-dehydrocholesterol reductase, Anti-KIAA0018, Anti-Nbla03646, Anti-SELADIN1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, rat, mouse, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHCR24(1718)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego DHCR24
Działania biochem./fizjol.
DHCR24 jest oksydoreduktazą zależną od dinukleotydu flawinoadeninowego (FAD), która katalizuje redukcję podwójnego wiązania delta-24 półproduktów sterolowych podczas biosyntezy cholesterolu. Białko zawiera sekwencję liderową, która kieruje je do błony retikulum endoplazmatycznego. Mutacje typu missense w tym genie są związane z desmosterolozą. Gen ten koduje oksydoreduktazę zależną od dinukleotydu flawinoadeninowego (FAD), która katalizuje redukcję podwójnego wiązania delta-24 intermediatów sterolowych podczas biosyntezy cholesterolu. Białko zawiera sekwencję liderową, która kieruje je do błony retikulum endoplazmatycznego. Mutacje typu missense w tym genie są związane z desmosterolozą. Zmniejszona ekspresja genu występuje również w korze skroniowej pacjentów z chorobą Alzheimera, a nadekspresję zaobserwowano w komórkach raka nadnerczy. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FLLPLSLIFDIYVRAWVFKLSSAPRLHEQRVRDIQKQVREWKEQGSK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)