Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego DCK
Działania biochem./fizjol.
Kinaza deoksycytydyny (DCK) jest wymagana do fosforylacji kilku deoksyrybonukleozydów i ich analogów nukleozydowych. Niedobór DCK wiąże się z opornością na przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe środki chemioterapeutyczne. I odwrotnie, zwiększona aktywność kinazy deoksycytydynowej jest związana ze zwiększoną aktywacją tych związków do cytotoksycznych pochodnych trifosforanu nukleozydu. Kinaza deoksycytydyny (DCK) jest wymagana do fosforylacji kilku dezoksyrybonukleozydów i ich analogów nukleozydowych. Niedobór DCK wiąże się z opornością na przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe środki chemioterapeutyczne. I odwrotnie, zwiększona aktywność kinazy deoksycytydynowej jest związana ze zwiększoną aktywacją tych związków do cytotoksycznych pochodnych trifosforanu nukleozydu. DCK ma znaczenie kliniczne ze względu na jej związek z opornością i wrażliwością na leki. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ATPETCLHRIYLRGRNEEQGIPLEYLEKLHYKHESWLLHRTLKTNFDYLQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
TK2 is a nuclear gene encoding the mitochondrial matrix protein thymidine kinase 2 (TK2), a critical enzyme in the mitochondrial nucleotide salvage pathway. Deficiency of TK2 activity causes mitochondrial DNA (mtDNA) depletion, which in humans manifests predominantly as a mitochondrial
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value