Kluczowe dokumenty
SAB2100492
Sigma-Aldrich
Anti-CSNK2A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CK2A1, Anti-CKII, Anti-CKII α, Anti-Casein kinase 2, α1 polypeptide
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, horse, guinea pig, mouse, bovine, rat, yeast, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CSNK2A1(1457)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CSNK2A1
Działania biochem./fizjol.
Kinaza kazeinowa II jest serynowo-treoninową kinazą białkową, która fosforyluje kwaśne białka, takie jak kazeina. Kinaza istnieje jako tetramer i składa się z podjednostki alfa, podjednostki alfa-prime i dwóch podjednostek beta. Podjednostki alfa zawierają aktywność katalityczną, podczas gdy podjednostki beta ulegają autofosforylacji. CSNK2A1 reprezentuje podjednostkę alfa. Kinaza kazeinowa II jest kinazą białkową serynowo-treoninową, która fosforyluje kwaśne białka, takie jak kazeina. Kinaza istnieje jako tetramer i składa się z podjednostki alfa, alfa-prime i dwóch podjednostek beta. Podjednostki alfa zawierają aktywność katalityczną, podczas gdy podjednostki beta ulegają autofosforylacji. Białko kodowane przez ten gen reprezentuje podjednostkę alfa. Podczas gdy gen ten znajduje się na chromosomie 20, powiązany transkrybowany pseudogen znajduje się na chromosomie 11. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące dwa różne białka.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LGCMLASMIFRKEPFFHGHDNYDQLVRIAKVLGTEDLYDYIDKYNIELDP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)