Kluczowe dokumenty
SAB2100371
Sigma-Aldrich
Anti-CCRL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CKRX, Anti-CRAM-A, Anti-CRAM-B, Anti-Chemokine (C-C motif) receptor-like 2, Anti-HCR
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCRL2(9034)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego CCRL2
Działania biochem./fizjol.
CCRL2 jest białkiem podobnym do receptora chemokin, które według przewidywań jest białkiem siedmiobłonowym i jest najbliżej spokrewnione z CCR1. Chemokiny i ich receptory pośredniczące w transdukcji sygnału mają kluczowe znaczenie dla rekrutacji efektorowych komórek odpornościowych do miejsca zapalenia. Gen CCRL2 ulega ekspresji na wysokim poziomie w pierwotnych neutrofilach i pierwotnych monocytach, a następnie jest regulowany w górę podczas aktywacji neutrofili i podczas różnicowania monocytów do makrofagów. Funkcja tego genu jest nieznana. Gen ten jest mapowany do regionu, w którym znajduje się klaster genów receptorów chemokinowych. Gen ten koduje białko podobne do receptora chemokinowego, które jest przewidywane jako siedmiobłonowe białko i jest najbliżej spokrewnione z CCR1. Chemokiny i ich receptory pośredniczące w transdukcji sygnału mają kluczowe znaczenie dla rekrutacji efektorowych komórek odpornościowych do miejsca zapalenia. Gen ten ulega ekspresji na wysokim poziomie w pierwotnych neutrofilach i pierwotnych monocytach, a następnie jest regulowany w górę podczas aktywacji neutrofili i podczas różnicowania monocytów do makrofagów. Funkcja tego genu jest nieznana. Gen ten jest mapowany do regionu, w którym znajduje się klaster genów receptorów chemokin.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LSAQLVPSLCSAVFVIGVLDNLLVVLILVKYKGLKRVENIYLLNLAVSNL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mélodie Diot et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 13, 81-81 (2015-08-01)
In mammals, adipose tissue is able to secrete various hormones called adipokines including adiponectin (ADP), chemerin (Chem) and visfatin (Visf) which are involved in controlling energy metabolism as well as reproductive functions. Visf receptor is still unknown whereas ADP and
Anthony Estienne et al.
Poultry science, 102(1), 102248-102248 (2022-11-25)
Chemerin is a hormone produced mainly by adipose tissue and liver. We have recently shown that it is locally produced in the reproductive tract in hens, particularly at the magnum level, leading to its accumulation in the egg albumen. We
Edyta Rytelewska et al.
Molecular reproduction and development (2020-06-20)
Recent studies have demonstrated that chemerin participates in the regulation of female reproductive function at the level of the ovaries. Due to the lack of data concerning the presence of the chemerin system (chemerin and its receptors: CMKLR1, GPR1, CCRL2)
Malgorzata Brzoskwinia et al.
International journal of molecular sciences, 21(12) (2020-06-26)
Adipokines influence energy metabolism and have effects on male reproduction, including spermatogenesis and/or Sertoli cell maturation; however, the relationship between these active proteins and androgens in testicular cells is limited. Here, we studied the impact of short-term exposure to flutamide