Kluczowe dokumenty
SAB2100305
Sigma-Aldrich
Anti-C4BPA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C4BP, Anti-Complement component 4 binding protein, α, Anti-PRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
62 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C4BPA(722)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego C4BPA
Działania biochem./fizjol.
C4BPA jest członkiem nadrodziny białek składających się głównie z tandemowo ułożonych krótkich powtórzeń konsensusowych o długości około 60 aminokwasów. Wraz z pojedynczym, unikalnym łańcuchem beta, siedem identycznych łańcuchów alfa kodowanych przez ten gen łączy się w dominującą izoformę białka wiążącego C4b, multimerycznego białka, które kontroluje aktywację kaskady dopełniacza poprzez szlak klasyczny. Geny kodujące łańcuchy alfa i beta znajdują się obok siebie na ludzkim chromosomie 1 w klastrze genów regulatora aktywacji dopełniacza. Gen ten koduje członka nadrodziny białek składających się głównie z tandemowo ułożonych krótkich powtórzeń konsensusowych o długości około 60 aminokwasów. Wraz z pojedynczym, unikalnym łańcuchem beta, siedem identycznych łańcuchów alfa kodowanych przez ten gen łączy się w dominującą izoformę białka wiążącego C4b, multimerycznego białka, które kontroluje aktywację kaskady dopełniacza poprzez szlak klasyczny. Geny kodujące łańcuchy alfa i beta znajdują się obok siebie na ludzkim chromosomie 1 w klastrze genów regulatora aktywacji dopełniacza. W klastrze znajdują się również dwa pseudogeny tego genu. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QVLTGKRLMQCLPNPEDVKMALEVYKLSLEIEQLELQRDSARQSTLDKEL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xu-Wei Cai et al.
Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 6(6), 1073-1078 (2011-05-03)
To identify new plasma proteomic markers before radiotherapy start to predict later grade ≥2 radiation-induced lung toxicity (RILT2). Fifty-seven patients with non-small cell lung cancer received radiotherapy (RT) were eligible. Forty-eight patients with minimum follow-up of 1 year, nine with