Kluczowe dokumenty
SAB2100142
Sigma-Aldrich
Anti-ARD1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ARD1, Anti-ARD1 homolog A, N-acetyltransferase (S. cerevisiae), Anti-DXS707, Anti-MGC71248, Anti-TE2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rat, bovine, rabbit, human, guinea pig, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARD1A(8260)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ARD1A
Działania biochem./fizjol.
N-alfa-acetylacja jest jedną z najczęstszych modyfikacji białek, która zachodzi podczas syntezy białek i obejmuje przeniesienie grupy acetylowej z acetylo-koenzymu A na grupę alfa-aminową białka. ARD1A, wraz z NATH (NARG1; MIM 608000), jest częścią głównego kompleksu N-alfa-acetylotransferazy odpowiedzialnego za alfa-acetylację białek i peptydów.N-alfa-acetylacja jest jedną z najczęstszych modyfikacji białek, która zachodzi podczas syntezy białek i obejmuje przeniesienie grupy acetylowej z acetylo-koenzymu A do grupy alfa-aminowej białka. ARD1A, wraz z NATH (NARG1; MIM 608000), jest częścią głównego kompleksu N-alfa-acetylotransferazy odpowiedzialnego za alfa-acetylację białek i peptydów (Sanchez-Puig i Fersht, 2006 [PubMed 16823041]).[dostarczone przez OMIM]. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VESKGNSPPSSGEACREEKGLAAEDSGGDSKDLSEVSETTESTDVKDSSE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicole Zimmermann et al.
The Biochemical journal, 448(1), 93-102 (2012-08-14)
The discovery of epigenetic processes as possible pivotal regulatory mechanisms in psychiatric diseases raised the question of how psychoactive drugs may impact the epigenetic machinery. In the present study we set out to explore the specificity and the mode of