Kluczowe dokumenty
SAB2100125
Sigma-Aldrich
Anti-ANTXR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ATR, Anti-Anthrax toxin receptor 1, Anti-FLJ10601, Anti-FLJ11298, Anti-FLJ21776
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, bovine, guinea pig, rabbit, human, mouse, horse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ANTXR1(84168)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ANTXR1
Działania biochem./fizjol.
ANTXR1 jest białkiem transmembranowym typu I i jest specyficznym dla nowotworu markerem śródbłonka, który jest związany z rakiem jelita grubego. Wykazano, że ANTXR1 jest również białkiem dokującym lub receptorem dla toksyny Bacillus anthracis, czynnika wywołującego chorobę wąglika. Wiązanie składnika antygenu ochronnego (PA) trójskładnikowej toksyny wąglika z tym białkiem receptorowym pośredniczy w dostarczaniu składników toksyny do cytozolu komórek. Po wejściu do komórki, pozostałe dwa składniki toksyny wąglika, czynnik obrzęku (EF) i czynnik śmiertelny (LF) zakłócają normalne procesy komórkowe. Białko kodowane przez ten gen jest białkiem transmembranowym typu I i jest specyficznym dla nowotworu markerem śródbłonka, który jest związany z rakiem jelita grubego. Wykazano, że białko to jest również białkiem dokującym lub receptorem dla toksyny Bacillus anthracis, czynnika wywołującego chorobę wąglika. Wiązanie składnika antygenu ochronnego (PA) trójskładnikowej toksyny wąglika z tym białkiem receptorowym pośredniczy w dostarczaniu składników toksyny do cytozolu komórek. Po dostaniu się do wnętrza komórki, pozostałe dwa składniki toksyny wąglika, czynnik obrzękowy (EF) i czynnik śmiertelny (LF) zakłócają normalne procesy komórkowe. Opisano trzy alternatywnie splicowane warianty.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VRWGEKGSTEEGAKLEKAKNARVKMPEQEYEFPEPRNLNNNMRRPSSPRK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)