Kluczowe dokumenty
SAB2100110
Sigma-Aldrich
Anti-ALOX15B (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Arachidonate 15-lipoxygenase, type B
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
72 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, rat, bovine, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALOX15B(247)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiej ALOX15B
Działania biochem./fizjol.
ALOX15B jest członkiem rodziny lipooksygenaz strukturalnie spokrewnionych dioksygenaz żelaza niehemowego zaangażowanych w produkcję wodoronadtlenków kwasów tłuszczowych. Białko konwertuje kwas arachidonowy wyłącznie do kwasu 15S-hydroperoksyikozatetraenowego, podczas gdy metabolizuje kwas linolowy mniej efektywnie. Gen ten koduje członka rodziny lipooksygenaz strukturalnie spokrewnionych niehemowych dioksygenaz żelazowych zaangażowanych w produkcję wodoronadtlenków kwasów tłuszczowych. Kodowane białko przekształca kwas arachidonowy wyłącznie do kwasu 15S-hydroperoksyeikozatetraenowego, podczas gdy kwas linolowy jest metabolizowany mniej efektywnie. Gen ten znajduje się w skupisku powiązanych genów i pseudogenu, który obejmuje około 100 kilobaz na krótkim ramieniu chromosomu 17. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: CHYLPKNFPVTDAMVASVLGPGTSLQAELEKGSLFLVDHGILSGIQTNVI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Liu et al.
Nature, 531(7595), 471-475 (2016-03-17)
Mutations disabling the TP53 tumour suppressor gene represent the most frequent events in human cancer and typically occur through a two-hit mechanism involving a missense mutation in one allele and a 'loss of heterozygosity' deletion encompassing the other. While TP53