Kluczowe dokumenty
SAB2100081
Sigma-Aldrich
Anti-AIFM3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AIFL, Anti-Apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 3, Anti-FLJ30473
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
67 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, guinea pig, dog, bovine, rabbit, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AIFM3(150209)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego AIFM3
Działania biochem./fizjol.
AIFM3 indukuje apoptozę poprzez szlak zależny od kaspaz. AIFM3 zmniejsza potencjał błony mitochondrialnej.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: EGFSDRIVLCTLDRHLPYDRPKLSKSLDTQPEQLALRPKEFFRAYGIEVL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)